Learn More
BRAND™ Flacon de mesure PMP classe A
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | PMP |
| Comprend | Bouchon en PP |
| Raccord manchonné | Joint rodé : NS 19/26 |
| Tolérance | 0,25 ml |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Classe | A |