Learn More
BRAND™ Flacon de mesure PMP classe A
Flacon en PMP avec bouchon en polypropylène
7.05€ - 49.05€
Spécification
Matériau | PMP |
---|---|
Comprend | Bouchon en PP |
Autoclavable | Autoclavables |
Classe | A |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17470144
|
BRAND™
36178 |
250 ml |
46.90€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17480144
|
BRAND™
36180 |
500 ml |
49.05€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10017602
|
BRAND™
36180 |
500 ml |
7.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10766833
|
BRAND™
36182 |
1 000 ml |
32.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10465243
|
BRAND™
36178 |
250 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Spécification
PMP | |
Bouchon en PP | |
Autoclavables | |
A |