Learn More
Hirschmann™ PMP Griffin Beakers with Red Graduations
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
600 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
4 pièces
6 pièces
Description
- PMP
- Transparent
- Échelle rouge imprimée
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 25 mm |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | PMP |
| Hauteur (métrique) | 35 mm |
| Incréments | 2 ml |
| Quantité | 12/boîte |
| Type | Bécher |
| Jetable | Non |
| Graduated | Oui |
| Afficher plus |