Learn More
Vitlab™ Éprouvette graduée de forme haute PMP
Click to view available options
Capacité (métrique):
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Éprouvette graduée
- Classe
- Forme haute
- Échelle augmentée
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2000 ml |
| Matériau | PMP |
| Tolérance | ± 10 ml |
| Certifications/Conformité | DIN 12681, ISO 6706 |
| Classe | A |
| Balance | Graduation augmentée et marques d’anneau |
| Diamètre (métrique) | 97 mm |
| Graduations | 20 ml |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Limite d’erreur | plusmn; 10 ml |
| Afficher plus |