Learn More
Thermo Scientific™ PNPP Substrates
Code produit. p-7244596 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Format:
Comprimé
Kit
Liquide
Poudre
Conditionnement:
1 kit
100mL
105 tablettes
25g
Code produit. 11889260
Marque: Thermo Scientific™ 34045
Edge
Thermo Scientific™ Pierce PNPP Substrates are powders, tablets, solutions and complete kits of p-nitrophenyl phosphate, a colorimetric, soluble substrate of alkaline phosphatase for use in ELISA applications.
PNPP (p-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Sal) is a widely used substrate for detecting alkaline phosphatase in ELISA applications. When alkaline phosphatase and PNPP are reacted, a yellow water-soluble reaction product is formed. This reaction product absorbs light at 405 nm. Pierce PNPP is available in four formats: dry crystalline powder, single-use tablets, a stable substrate solution, and a complete kit containing substrate solution and diethanolamine buffer.
Le PNPP (para-nitrophénylphosphate, sel disodique) est un substrat largement utilisé pour détecter la phosphatase alcaline dans les applications ELISA. Lorsque la phosphatase alcaline et le PNPP réagissent, un produit de réaction jaune et soluble dans l’eau se forme. Ce produit de réaction absorbe la lumière à une longueur d’onde de 405 nm. Le PNPP Pierce est disponible en quatre formats : poudre cristalline sèche, comprimés à usage unique, solution de substrat stable et kit complet contenant une solution de substrat et un tampon de diéthanolamine.
Points clés :
  • Absorbance maximale de 505 nm pour la mesure à l’aide de lecteurs de plaques ELISA
  • Développe une teinte jaune en solution après réaction avec la phosphatase alcaline (AP)
  • Utilisation plus sécurisée – La solution contient un conservateur sans mercure ni azoture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Poudre PNPP Pierce
Type de produit Substrat ELISA
Quantité 25 g
Méthode de détection Colorimétrique
Forme Poudre
Format Poudre
Propriétés du substrat substrat chimique
Type de substrat Phosphatase alcaline
Contenu et stockage À réception, conservez le produit à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante.
Conditions d’expédition Ambient