Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes PocketTips™
Code produit. 12997207
Click to view available options
Volume (métrique):
100 nl
250 nl
500 nl
50 nl
À utiliser avec (équipement):
Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Multimek AP384
Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Multimek AP96
Hamilton MICROLAB STAR
Molecular Devices FLIPR 384-well Head
Packard 384-well, PerkinElmer
Packard 96-well, PerkinElmer
Conditionnement:
19200 pièces
4800 pièces
Code produit. 12997207
Marque: Thermo Scientific™ FLIPR384B250
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Éliminez les étapes fastidieuses, réduisez l’usage de consommables de laboratoire avec les pointes de pipettes PocketTips™.
Éliminez les étapes de pipetage fastidieuses, réduisez l’usage de consommables de laboratoire et accélérez les tests tels que les dilutions d’amorces pour PCR grâce aux pointes de pipettes PocketTips™ conviviales, qui sont compatibles avec plusieurs stations de travail. Les dimensions externes de la pointe et du rack sont les mêmes que les pointes d’automatisation standard, nécessitant une modification et une configuration minimales. La miniaturisation simple et économique des dosages préserve les composés et réduit les coûts en réactifs.
Caractéristiques :
  • Transférez les échantillons directement vers la plaque d’essai
  • Combinez les matériaux de l’échantillon et de l’essai en mélangeant délicatement à l’intérieur de la pointe
  • Un coefficient de variation (CV) inférieur à 6 % peut être obtenu pour n’importe quel format de poche
  • Couleur : transparent
Recommandées dans les cas suivants :
Tests sur cellules ou à faible tolérance de DMSO, tests de sélectivité (P450), détermination de la teneur (IC50), stockage et distribution de composés à partir de bibliothèques de composés, tests sur base aqueuse protéiques et enzymatiques, tests automatisés de diagnostic clinique et de lecture cinétique (FLIPR).
Garantie : une durée de conservation de cinq (5) ans à partir de la date de fabrication est recommandée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 250 nl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Clear
Format Rack
À utiliser avec (équipement) Molecular Devices FLIPR 384-well Head
Gamme de produits PocketTip
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.