Learn More
Euro Protection™ Veste polaire
Code produit 12077661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Anthracite
Marine
Dimensions:
S
Grande taille
2XL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions unitSize
12077661 Marine S 1 pièce
12097661 Marine Grande taille 1 pièce
12047671 Anthracite S 1 pièce
12087671 Anthracite 2XL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12077661 Fournisseur Euro Protection™ Code fournisseur 5VPOBS
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La gaine polaire Euro Protection™ est coupe-vent et offre une bonne isolation thermique.
  • Bonne isolation thermique
  • Coupe-vent
  • Col haut
  • Fermeture éclair centrale
  • 2 poches inférieures à fermeture éclair
  • Poignets élastiques
  • Fond réglable avec cordon élastique et attaches
  • Polaire : 100 % polyester, anti-peluchage, 340 g/m²
Spécification
Dimensions S
Matériau Polaire en polyester
Couleur Marine
Type de bouchon Fermeture à glissière
Structure Bas réglable
Type de collier Col haut
Type de manchette Élastique
Nbre de poches 2
Type de produit Chemise coupe-vent
Poids (métrique) 340 g/m²