Learn More
Euro Protection™ Charlotte en tissu polaire Xtra
Code produit 15814105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15814105 Noir 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15814105 Fournisseur Euro Protection™ Code fournisseur 5COVXN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.49€
    179.57€ / 25 pièces
    Économisez 174.92€
    49% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
La charlotte en tissu polaire Xtra Euro Protection™ offre une protection thermique confortable pour le travail en extérieur et dans des conditions froides.
  • Bonne isolation thermique
  • Tissu polaire, 280 g/m2
  • Rembourrage Thinsulate, 40 g/m2
  • Taille universelle
Spécification
Type de produit Charlotte dans des conditions froides
Dimensions Universel
Matériau Polaire, Thinsulate
Couleur Noir
Épaisseur 280 g/m² (Polar Fleece), 40 g/m² (Thinsulate )