Learn More
Leica Microsystems Kit de polarisation, DM-500
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Microscopes DM 500
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Améliore la clarté de l’image des matériaux à double réfraction via la polarisation.
- Comprend un polariseur et un analyseur.
- Adaptés aux microscopes DM-500.
Informations sur la commande
Incluent :
Spécification
Spécification
| Type | Kit de polarisation |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes DM 500 |
| Comprend | Polariseur et analyseur |
| Quantité | 1 de chaque |