Learn More
Cole-Parmer™ Flacons Dewar de stockage et transport cryogénique PolarSafe™
Code produit. p-7185211 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 L
6 L
10 L
15 L
20 L
30 l
35 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16669551
Marque: Cole-Parmer™ 4426061
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons Dewar de stockage et transport cryogénique Cole-Parmer™ PolarSafe™ sont des solutions de cryoconservation robustes pour le stockage et le transport à long terme d’échantillons biologiques
  • Les flacons Dewar en aluminium solides mais légers contiennent de l’azote liquide
  • La conception à col étroit offre une efficacité thermique élevée et une faible perte d’évaporation
  • Boîtier verrouillable robuste pour une meilleure sécurité
  • Stockage à long terme jusqu’à 200 jours (en fonction du modèle)
  • Sept tailles disponibles de 2 L à 35 L
  • Garantie sous vide 5 ans
Spécification
À utiliser avec (application) Autonomie statique : 20 jours
Capacité (métrique) 3 L
Profondeur (impériale) 11 po
Profondeur (métrique) 27,94 cm
Diamètre (impériale) interne 2 in
Diamètre (impériale) externe 11 po
Diamètre (métrique) interne 5 cm
Diamètre (métrique) externe 27,94 cm
Matériau Aluminium