Learn More
Cole-Parmer™ Lots d’enregistreurs de données de température PolarSafe™ Dewar et Traceable™
Codice prodotto. 16642874 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
30 L
35 L
47 L
95 L
115 L
Dimensione della confezione:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16642874
Marca: Cole-Parmer™ 4426075
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Stockez et surveillez en toute confiance les échantillons sensibles à la température
  • Améliorez la protection des échantillons en maintenant des plages de températures spécifiques pendant de longues périodes
  • Garantissez l’intégrité des échantillons grâce à la surveillance de température Traceable™
  • L’enregistreur de données est fourni avec un certificat d’étalonnage traçable NIST de 2 ans
Specifica
Capacité (métrique) 47 L
Profondeur (impériale) 28,25 in
Profondeur (métrique) 71,76 cm
Diamètre (impériale) interne 5 in
Diamètre (impériale) externe 21,3 in
Diamètre (métrique) interne 12,7 cm
Diamètre (métrique) externe 54,10 cm
Matériau Aluminium
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato