Learn More
Cole-Parmer™ Réservoir de recharge d’azote liquide en acier inoxydable PolarSafe™
Code produit. p-7185213 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 L
50 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16639561
Marque: Cole-Parmer™ 4426068
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le réservoir de recharge d’azote liquide en acier inoxydable Cole-Parmer™ PolarSafe™, avec de l’azote liquide sous pression, permet une décharge de LN2 sûre et simple
  • La conception en acier inoxydable soudé durable garantit des performances durables et une perte d’évaporation réduite
  • La conception unique utilise la pression de LN2 pour décharger le LN2 vers d’autres récipients
  • À utiliser comme un système de conservation LN2 auto-pressurisé pour les congélateurs cryogéniques
  • Garantie sous vide 5 ans
Spécification
Capacité (métrique) 30 L
Profondeur (impériale) 23 po
Profondeur (métrique) 58,42 cm
Diamètre (impériale) interne 17,9 in
Diamètre (impériale) externe 23 po
Diamètre (métrique) interne 45,466 cm
Diamètre (métrique) externe 58,42 cm
Matériau Acier inoxydable