Learn More
Novus Biologicals™ POLD3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Catégorie de recherche | Cell Cycle and Replication |
| Cible | POLD3 |
| Synonyme | DNA polymerase delta subunit 3, DNA polymerase delta subunit p66, DNA polymerase delta, subunit 3, KIAA0039MGC119643, MGC119642, P66, P68, polymerase (DNA directed), delta 3, polymerase (DNA-directed), delta 3, accessory subunit |
| Symbole de gène(s) | POLD3 |