Learn More
Poloxamère 188, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7057454
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
Code produit. 15497309
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J66087.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 9003-11-6 | C5H10O2
Poloxamer is a non-ionic detergent that protects cells from hydrodynamic damage. It can be also used for in vitro isolation of lymphocytes from diluted whole blood.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le poloxamère est un détergent non ionique qui protège les cellules contre les dommages hydrodynamiques. Il peut également être utilisé pour l’isolement in vitro de lymphocytes à partir de sang total dilué.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C5H10O2
Synonyme Pluronic™ F-68 ; copolymère de blocs de polyoxyéthylène-polyoxypropylène
Spécification
Nom chimique ou matériau Poloxamère 188
CAS 9003-11-6
Couleur Blanc
Contenu et stockage Température ambiante
Quantité 500 g
Solubilité Miscible à l’eau.
Forme Solide