Learn More
Poly(3-hexylthiophène-2,5-diyle), régioaléatoire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7080005
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 g
Conditionnement:
100mg
2g
500mg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15472547
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045906.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) optimized for use in organic photovoltaic's (OPV) research and devices. It is also used in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104934-50-1
Formule moléculaire (C10H14S)n
Poids moléculaire (g/mol) NaN
Numéro MDL MFCD00217686
Clé InChI DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl, 3-hexyl-2,5-dimethyl-thiophene, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regiorandom, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, low metals, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 34000-41000, rr, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 34000-41000, rr, electronic grade, high purity, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 50000-70000, rr, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 50000-70000, rr, electronic grade, high purity, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 60000-75000, rr or above, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 65000-75000, rr or above, electronic grade, high purity
CID PubChem 22950249
Nom IUPAC 3-hexyl-2,5-diméthylthiophène
SMILES CCCCCCC1=C(-*)SC(-*)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly (3-hexylthiophene-2,5-diyl)
Couleur Marron
Forme physique poudre/fragments
Informations sur la solubilité Soluble (50mg/ml) in chlorinated solvents such as chloroform,chlorobenzene,dichlorobenzene and trichlorobenzene.
Quantité 100 mg
Sensibilité Light sensitive