Learn More
Poly(acrylamide), granulaire, non ionique, ∽ M.W. 5 à 6.000.000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-185659 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
500g
5g
Code produit. 10357740
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9003-05-8 | (C3H5NO)n | 72.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9003-05-8, 64-17-5
Formule moléculaire (C3H5NO)n
Numéro MDL MFCD00084392
Clé InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C(-*)C-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(acrylamide)
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Granulés
Formule linéaire [-CH2CH(CONH2)-]n
Densité 1.3000g/mL
Synonyme acrylamide, 2-propenamide, propenamide, acrylic amide, akrylamid, ethylenecarboxamide, vinyl amide, acrylic acid amide, 2-propeneamide, propeneamide
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethylene glycol, glycerol, lactic acid
Quantité 5 g
Nom IUPAC prop-2-énamide
Poids moléculaire (g/mol) 71.08
CID PubChem 6579
ChEBI CHEBI:28619
Poids de la formule 5 to 6,000,000 (Average )
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 13% max.
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.3