Learn More
Poly(acide acrylique), 63 wt.% solution dans l’eau ; env. M.W. 2,000, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
500g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Poly(acrylic acid) |
| Note relative au nom | 63 wt. % Aqueous Solution |
| Forme physique | Liquide |
| Point d’ébullition | 100.0°C |
| Formule linéaire | [-CH2CH(CO2H)-]n |
| Densité | 1.2300g/mL |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, dioxane |
| Quantité | 5 g |
| Nom IUPAC | Acide poly(acrylique) |
| Pourcentage de pureté | 60.0 to 65.0% (solids) |
| Afficher plus |