Learn More
Diol poly(caprolactone), M.W. moyen 2000, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-4509632 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize'
2.50kg
250g
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10245570
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 183212500
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 36890-68-3 | (C6H10O2)n
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 36890-68-3
Formule moléculaire (C6H10O2)n
Numéro MDL MFCD23713083
SMILES *-CCCCCC(=O)O-*
Specifications
Nom chimique ou matériau Poly(caprolactone) diol
Couleur Blanc
Forme physique Solide cireux
Densité 1.0700g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in thf
Quantité 250 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 2% max.
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.07