Learn More
Poly(DL-lactide-co-glycolide), 50:50 de glycolure lactide, M.N. 5 000 à 10 000 Da, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11936981 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
Code produit. 11936981
Marque: Thermo Scientific Acros 436200010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 26780-50-7 | (C3H4O2)x(C2H2O2)y | NaN g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26780-50-7
Formule moléculaire (C3H4O2)x(C2H2O2)y
Poids moléculaire (g/mol) NaN
Numéro MDL MFCD00131930
Clé InChI LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme vicryl, poly d,l-lactide-co-glycolide, polyglactin 370 usan, polyglactin, 1,4-dioxane-2,5-dione-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 1:1, polyglactin 910 usan, vicryl rapide, vicryl plus
CID PubChem 71391
Nom IUPAC 3,6-diméthyl-1,4-dioxane-2,5-dione ; 1,4-dioxane-2,5-dione
SMILES CC(-*)C(=O)OCC(=O)O-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(DL-lactide-co-glycolide)
Couleur Beige à Blanc
Forme physique Poudre cristalline ou granulés
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Quantité 1 g
Conditionnement Flacon en verre
Viscosité 0.15 to 0.25 dL/g