Learn More
Poly(éther méthylique d’éthylène glycol), M.W. moyen 500, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10758113 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10758113 1 kg Flacon en verre 1kg
10433263 5 g Flacon en verre 5g
10200233 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10758113 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 387890010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 9004-74-4 | (C2H4O)nCH4O | 76.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-74-4
Formule moléculaire (C2H4O)nCH4O
Poids moléculaire (g/mol) 76.10
Numéro MDL MFCD00084416
Clé InChI XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
CID PubChem 8019
ChEBI CHEBI:46790
SMILES COCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(ethylene glycol methyl ether)
Point de fusion 12°C
Couleur Incolore
Densité 1.0800g/mL
pH 4.5 to 7.5 (5% aq. soln.)
Point d’éclair 268°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(OCH2CH)nOH
Quantité 1 kg
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Nom IUPAC 2-méthoxyéthanol
Viscosité 20 mm2/s (50°C)
Forme physique Liquide