Learn More
Éther méthylique de poly(éthylène glycol), M.W. moyen 750, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-186066 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
5g
Code produit. 10092490
Marque: Thermo Scientific Acros 192320050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 9004-74-4 | (C2H4O)nCH4O | 76.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-74-4
Formule moléculaire (C2H4O)nCH4O
Poids moléculaire (g/mol) 76.10
Numéro MDL MFCD00084416
Clé InChI XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
CID PubChem 8019
ChEBI CHEBI:46790
SMILES COCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(ethylene glycol methyleether)
Couleur Blanc
Note relative au nom Average M.W. 750
pH 4 to 7 (5% aq. soln.)
Forme physique Masse fusionnée
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids 715 to 785
Formule linéaire CH3(OCH2CH)nOH
Densité 1.09g/mL
Quantité 5 g
Nom IUPAC 2-méthoxyéthanol
Valeur hydroxyle 71.5 to 78.5mg KOH/g
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Eau 0.1% max.