Learn More
Bromhydrate de poly-L-lysine [MW 1 500-8 000], MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
:
100 mg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Poly-L-Lysine Hydrobromide [MW 1, 500-8, 000] |
| CAS | 25988-63-0 |
| Formule moléculaire | C18H38N6O4 |
| Synonyme | lysyllysyllysine, l-lysyl-l-lysyl-l-lysine, unii-y7f82m80k8, trilysine, h-lys-lys-lys-oh, s-6-amino-2-s-6-amino-2-s-2,6-diaminohexanamido hexanamido hexanoic acid, l-lysine, l-lysyl-l-lysyl, 2olb, lysyl-lysyl-lysine, polylysine hbr |
| Quantité | 100 mg |
| Clé InChI | WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N |
| SMILES | C(CCN)CC(C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)O)N |
| Nom IUPAC | Acide (2S)-6-amino-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-2,6-diaminohexanoyl]amino]hexanoyl]amino]hexanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 402.54 |
| CID PubChem | 72363 |
| Afficher plus |