Learn More
MP Biomedicals™ Chlorhydrate de poly-L-lysine
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
Description
- La poly-L-lysine est un facteur d’adhérence non spécifique pour les cellules utiles à la promotion de l’adhérence cellulaire aux substrats solides.
- La poly-L-lysine améliore l’interaction électrostatique entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et la surface de culture.
- Lorsqu’elle est adsorbée à la surface de culture, la poly-L-lysine augmente le nombre de sites chargés positivement disponibles pour la liaison cellulaire.
- Les polymères de la D-lysine et de la L-lysine sont utilisés pour enduire les surfaces solides.
- La poly-L-lysine s’est avérée améliorer le revêtement protéique des plaques ELISA.
Spécification
Spécification
| CAS | 26124-78-7 |
| Couleur | Blanchâtre |
| Contenu et stockage | -20°C |
| Format | Poudre |
| À utiliser avec (application) | Facteur d’adhérence cellulaire dans les applications de culture |
| Poids moléculaire | >20 000 g/mol |
| Quantité | 100 mg |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.