Learn More
Poly(sulfure de phénylène), poudre, M.W. nominal 10000, ACROS Organics™
Code produit. 10732031 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
:
5g ; Flacon en verre
Code produit. 10732031
Marque: Thermo Scientific Acros 178850050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(phenylene sulfide)
Couleur Beige à Blanc
Note relative au nom nominal M.W. 10000
CAS 9016-75-5
Forme physique Poudre
Formule linéaire (-C6H4S-)n
Numéro MDL MFCD00084445
Densité 1.3600g/mL
Quantité 5 g
Spectre IR Authentic
Perte à la dessiccation 1% max.
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.36
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado