Learn More
Poly(propylène glycol), M.W. moyen 425, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10338190 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
250g
500g
5g
Code produit. 10338190
Marque: Thermo Scientific undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-69-4
Formule moléculaire (C3H6O)n
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00084446
Clé InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
CID PubChem 32881
Nom IUPAC 2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
SMILES [H]OC(C)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(propylene glycol)
Note relative au nom Average M.W. 425
Point d’ébullition 200.0°C
Point de fusion -25.0°C
Formule linéaire H[OCH(CH3)CH2]nOH
Densité 1.0000g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, chloroform, dioxane, ether, thf
Quantité 250 g
Point d’éclair 185°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4465 to 1.4505
Gravité spécifique 1
Viscosité 80 mm2/s (25°C)