Learn More
Poly(styrène-divinylbenzène), 1 % réticulé, maillage 100-200, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11379418
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
Code produit. 11379418
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043292.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Poly(styrene-divinylbenzene) is used in chromatographic separation medium. It is also used for the removal of phenolic inhibitors: hydroquinone, hydroquinone monomethyl ether and tert-butylcatechol. It is widely used as column packing material in liquid chromatography for separation of both organic and inorganic ions. Styrene-divinylbenzene copolymer is used in inorganic trace analysis for solid phase extraction preconcentration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9003-70-7
Formule moléculaire C24H27NO5
Poids moléculaire (g/mol) 409.48
Numéro MDL 9003-70-7
Clé InChI BCIPGSZQUDLGSY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme styrene/divinylbenzen, divinylbenzene-styrene, styrene divinylbenzene, styrene-divinylbenzene, styrene/divinylbenzene, styrene-divinyl benzene, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, brominated, st dvb, divinylbenzene; styrene, 1,2-diethenylbenzene; styrene
CID PubChem 174664
Nom IUPAC 1,2-bis(éthényl)benzène ; styrène
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly (styrene-divinylbenzene)
Note relative au nom 1% cross-linked
Forme physique Billes
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Quantité 5 g
Dimensions de la maille 100 to 200 Mesh