Learn More
Sel de sodium acide poly(styrène sulfonique), M.W. 500,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15446695
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15446695
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045050.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 25704-18-1 | (C8H7NaO3S)n | 184.21 g/mol
Poly(styrene sulfonic acid) sodium salt is used in superplastifier in cement, ion exchange resins, membranes in fuel cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25704-18-1
Formule moléculaire (C8H7NaO3S)n
Poids moléculaire (g/mol) 184.21
Numéro MDL MFCD00084449
Clé InChI MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-styrenesulfonic acid sodium salt
CID PubChem 131675404
Nom IUPAC 4-ethenylbenzene-1-sulfonic acid
SMILES [Na]OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(-*)C-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly (styrene sulfonic acid) sodium salt
Note relative au nom M.W. 500,000
Couleur Marron à blanc
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water and lower glycols.
Forme physique Poudre