Learn More
Sel de sodium acide poly(styrène sulfonique), M.W. 70,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456375
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250g
50g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15456375
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041688.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 25704-18-1 | (C8H7NaO3S)n | 184.21 g/mol
Poly(styrene sulfonic acid) sodium salt is used as Polyelectrolyte. It is also used as electroconductive and antistatic resin for electrographic and electrophotographic substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25704-18-1
Formule moléculaire (C8H7NaO3S)n
Poids moléculaire (g/mol) 184.21
Numéro MDL MFCD00084449
Clé InChI MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-styrenesulfonic acid sodium salt
CID PubChem 131675404
Nom IUPAC 4-ethenylbenzene-1-sulfonic acid
SMILES [Na]OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(-*)C-*
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Poly(styrene sulfonic acid) sodium salt
Note relative au nom M.W. 70,000
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Soluble in water,lower alcohols,glycols.
Forme physique Poudre
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt