Learn More
Poly(tétrafluoroéthylène), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10173810 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
5g
Code produit. 10173810
Marque: Thermo Scientific Acros 178930050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9002-84-0 | (C2F4)n | NaN g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-84-0
Formule moléculaire (C2F4)n
Poids moléculaire (g/mol) NaN
Numéro MDL MFCD00084455
Synonyme PTFE
SMILES FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(tetrafluoroethylene)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Formule linéaire (-CF2CF2-)n
Densité 2.0000g/mL
Quantité 5 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 1% max.
Conditionnement Bouteille en verre