Learn More
Poly(acétate de vinyle), ∽ M.W. 170,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-186533 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
25g
500g
Code produit. 10409670
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9003-20-7 | (C4H6O2)n | 86.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9003-20-7
Formule moléculaire (C4H6O2)n
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Numéro MDL MFCD00084457
Clé InChI XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
CID PubChem 7904
ChEBI CHEBI:46916
Nom IUPAC Acétate d’éthényle
SMILES CC(=O)OC(-*)C-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(vinyl acetate)
Note relative au nom Average M.W. 170.000
Forme physique Billes
Formule linéaire [-CH2CH(O2CCH3)-]n
Densité 1.1800g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in low molecular weight alcohols, esters,, benzene and chorinated hydrocarbons
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 4% max.
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.18