Learn More
Poly(alcool de vinyle), 87,0-89,0 % hydrolysé, M.W. env. 13,000-23,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15284208 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15284208 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15284208 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 180300025
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Indicateur
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(vinyl alcohol)
CAS 9002-89-5
Point de fusion 230.0°C to 240.0°C
pH 4.5 to 6.5 (4% aq. soln.)
Spectre IR Authentique
Formule moléculaire (C2H4O)n
Formule linéaire [-CH2CH(OH)-]n
Numéro MDL MFCD00081922
Quantité 2.5 kg
Merck Index 15,7706
Synonyme vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water.
Clé InChI IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(-*)C-*
Nom IUPAC éthénol
Poids moléculaire (g/mol) 44.05
CID PubChem 11199
Viscosité 3.0-3.7 mPa.s (20°C 4% aq.sol.)
Pourcentage de pureté 87.0-89%