Learn More
Poly(alcool de vinyle), 87,0-89,0 % hydrolysé, M.W. env. 13,000-23,000, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Poly(vinyl alcohol) |
| CAS | 9002-89-5 |
| Point de fusion | 230.0°C to 240.0°C |
| pH | 4.5 to 6.5 (4% aq. soln.) |
| Spectre IR | Authentique |
| Formule moléculaire | (C2H4O)n |
| Formule linéaire | [-CH2CH(OH)-]n |
| Numéro MDL | MFCD00081922 |
| Quantité | 100 g |
| Merck Index | 15,7706 |
| Show More |