Learn More
Poly(alcool de vinyle), 98,0 %-98,8 % hydrolysé, M.W. env. 50,000-85,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15205978 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15205978 100 g 100g
15285968 1 kg 1kg
15295968 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15205978 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 183381000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.75€
    34.65€ / 100g
    Économisez 7.10€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Indicateur
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-89-5
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 44.05
Numéro MDL MFCD00081922
Clé InChI IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
CID PubChem 11199
Nom IUPAC éthénol
SMILES OC(-*)C-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(vinyl alcohol)
Point de fusion 230.0°C to 240.0°C
pH 5.0 to 7.0 (4% aq. soln.)
Spectre IR Authentique
Formule linéaire [-CH2CH(OH)-]n
Quantité 100 g
Merck Index 15,7706
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water.
Viscosité 9-11 mPa.s (20°C 4% aq. sol.)
Pourcentage de pureté 98%-98.8%