Learn More
Buerkle™ Colliers de serrage en polyacétal
Utilisez ces colliers de serrage en polyacétal Buerkle™ pour assurer une fixation sûre et fiable de la tubulure.
4.80€ - 6.00€
Spécification
Type de produit | Collier de serrage |
---|---|
Matériau | POM |
À utiliser avec | Tuyaux |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10382482
|
Buerkle™
8678-0006 |
6 à 6,5 mm |
4.95€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10054083
|
Buerkle™
8678-0010 |
9 à 10 mm |
5.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10591954
|
Buerkle™
8678-0011 |
10 à 11 mm |
5.10€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10696453
|
Buerkle™
8678-0012 |
11 à 12 mm |
5.05€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10542403
|
Buerkle™
8678-0014 |
12 à 14 mm |
5.05€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10347752
|
Buerkle™
8678-0015 |
13 à 15 mm |
5.05€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10275872
|
Buerkle™
8678-0017 |
15 à 17 mm |
5.05€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10163042
|
Buerkle™
8678-0019 |
17 à 19 mm |
4.80€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10616843
|
Buerkle™
8678-0020 |
18 à 20 mm |
6.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10001922
|
Buerkle™
8678-0022 |
20 à 22 mm |
6.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10033513
|
Buerkle™
8678-0025 |
23 à 25 mm |
6.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Colliers de serrage en polyacétal (POM)
- Plusieurs diamètres disponibles
- Le POM est blanc, stérilisable, élastique de façon permanente, hygiénique et ne rouille pas.
Spécification
Collier de serrage | |
POM | |
Tuyaux |