Learn More
Sperian™ Élingue d’ancrage en polyamide
Product Code. 12604993
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
1 m
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (métrique) Unit Size
12604993 1 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12604993 Supplier Sperian™ Supplier No. 1008362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.13€
    9.87€ / 1 pièces
    Économisez 10.26€
    50% de réduction
Expédition estimée: 11-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Certifications/Conformité ISO 9001/2000
Dimensions (L x l) 1 m x 25 mm
À utiliser avec (équipement) S’utilise avec un dispositif antichute pour un travail à des hauteurs peu élevées
Poids (métrique) 0,105kg
Largeur (métrique) 25 mm
Longueur (métrique) 1 m
Matériau Polyamide
Type de produit Élingue d’ancrage