Learn More
Macherey-Nagel™ Polyamide CC 6
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
1 kg
5 kg
Granulométrie:
< 0,07
de 0,05 à 0,16 mm
de 0,10 à 0,3 mm
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
Specifikationer
Specifikationer
| Granulométrie | de 0,10 à 0,3 mm |
| Quantité | 5 kg |
| Type | Polyamide CC 6 |
| Matériau | Polyamide |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering