Learn More
Scilabub™ Gants de protection en fibre de PA
Code produit 12302239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
Conditionnement:
1 paire
2 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12302239 Moyen -
11883841 Moyen 2 pièces
11873801 Standard 2 pièces
12921185 Standard 1 paire
11893841 Grande 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12302239 Fournisseur Scilabub™ Code fournisseur GAU/NM
Expédition estimée: 21-12-2026
Ces gants Gauntlet en polyamide résistants à la chaleur Nomex™ résistent à une température de 260°C (température de travail, chaleur sèche uniquement) et possèdent une structure en tissu tricoté pour encore plus de confort.
  • Résistant à la chaleur (°température de fonctionnement de 260 °C, chaleur sèche uniquement)
  • Conductivité thermique basse
  • Sans amiante
  • Double épaisseur
  • Tissu tricoté pour le confort
  • Ne se rétrécit pas ou ne fond pas
  • Non affecté par le lavage
  • Résistant
  • Conforme aux normes EN338 : 2 X 4 X et EN407 : 41324X
Spécification
Certifications/Conformité Marque CE
Couleur Rouge
Matériau Polyamide
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants de protection
Dimensions Moyen
Stérilité Non stérile
Résistant à Chaleur, chimique
Longueur (métrique) 52 cm