Learn More
Sperian™ Élingue d’ancrage à sangle en polyamide
Code produit 12662793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1,5m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
12662793 1,5m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12662793 Fournisseur Sperian™ Code fournisseur 1002919
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.55€
    15.76€ / 1 pièces
    Économisez 17.79€
    53% de réduction
Expédition estimée: 11-02-2027
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001/2000
À utiliser avec (application) L’élingue permet un point d’ancrage fiable pour garantir une sécurité totale.
Poids (métrique) 0,25kg
Longueur (métrique) 1,5m
Matériau Polyamide
Type de produit Élingue d’ancrage Webbing