Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de flacon en polycarbonate
Click to view available options
Capacité:
36 mL
Conditionnement:
2 pièces
Description
Ensemble de flacon en polycarbonate, 36 ml, à utiliser dans une centrifugeuse, boîte de 2
Ensemble de flacons en polycarbonate, 36 ml
À utiliser dans les centrifugeuses
Spécifications :
Volume plein : 26,3 ml
Vitesse max. : 50 000 tr/min
FCR max. : 266 000 x g
Comprend un bouchon d’étanchéité en aluminium
2/boîte
Spécification
Spécification
| Type | Adapter |
| Capacité | 36 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Rotor Fiberlite F50L-8x39 |
| Nb par paquet | 2 |