Learn More
Fisherbrand™ Boîtes en polycarbonate Arctic Squares™
Stockez en toute sécurité les flacons dans des congélateurs mécaniques et de l’azote liquide. Avec les boîtes en PC Fisherbrand™ Arctic Squares™, orientez et identifiez les flacons sans problème, et accédez-y tout aussi facilement. Les boîtes sont pourvues d’orifices d’aération et d’évacuation, empilables et autoclavables. Avec forceps et couvercle à charnière pour un accès aisé.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.99790kg
Code produit. 11394055
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Alert:
Fonctionne mieux avec les flacons cryogéniques à filetage interne
Description
Description
  • Stockez les flacons en toute sécurité à des températures comprises entre -196 et +121°C, dans des congélateurs mécaniques ou de l’azote liquide.
  • Plusieurs couleurs et tailles disponibles, dont deux hauteurs pour la boîte de 81 flacons.
  • Empilables et autoclavables, toutes les boîtes sont pourvues d’orifices d’aération et d’évacuation
  • Conception exclusive facilitant l’orientation, l’identification et l’accessibilité des flacons
    • Le couvercle à charnière avec butée intégrée offre un accès facile, d’une seule main, aux échantillons des boîtes de 81 et 100 puits 
    • Base inclinée vers l’avant et indexation à contraste élevé imprimée sur le couvercle transparent pour une identification visuelle rapide
    • Le forceps à pointes magnétiques fourni avec les boîtes standard de 81 et 100 puits permet de prélever les flacons et de retirer les boîtes du congélateur.
Spécification
Spécification
Hinged Lid
PC
Boîte cryogénique
81 flacons de 3.0 à 5.0 ml
121°C
5/boîte
133 x 133 x 96 mm
133 mm
133 mm
96 mm
Violet
Carré
Stockage cryogénique
Couvercle à charnière
-196°C
9 x 9
5.2 in.
5.2 in.
3.8 in.
1 kg