Learn More
Fisherbrand™ Boîtes en polycarbonate Arctic Squares™
Stockez en toute sécurité les flacons dans des congélateurs mécaniques et de l’azote liquide. Avec les boîtes en PC Fisherbrand™ Arctic Squares™, orientez et identifiez les flacons sans problème, et accédez-y tout aussi facilement. Les boîtes sont pourvues d’orifices d’aération et d’évacuation, empilables et autoclavables. Avec forceps et couvercle à charnière pour un accès aisé.
63.50€ - 104.00€
Spécification
Type de bouchon | Couvercle à charnière |
---|---|
Matériau | Polycarbonate |
Forme | Carré |
Type | Boîte cryogénique |
À utiliser avec (application) | Stockage cryogénique des liquides |
Alert:
Fonctionne mieux avec les flacons cryogéniques à filetage interne
Code produit | Marque | Capacité | Dimensions (L x l x H) | Couleur | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Dimensions (L x l x H) | Couleur | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11938084
|
Fisherbrand™
|
25 (flacons de 1,5 à 2 ml) | 76 x 76 x 53 mm | Rouge | Couvercle |
104.00€
8 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11998004
|
Fisherbrand™
|
81 (Flacons de 1,5 à 3 ml) | 133 x 133 x 53 mm | Assorties (bleu, vert, violet, rouge) | Pincettes, couvercle à charnière |
75.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11978004
|
Fisherbrand™
|
100 (flacons de 1,5 à 2 ml) | 133 x 133 x 53 mm | Bleu | Pincettes, couvercle à charnière |
84.85€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11394055
|
Fisherbrand™
|
81 flacons de 3.0 à 5.0 ml | 133 x 133 x 96 mm | Violet | Couvercle à charnière |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Stockez en toute sécurité les flacons de -196 à +121°C dans des congélateurs mécaniques ainsi que dans de l’azote liquide
- Disponibles en différentes couleurs et tailles, y compris deux options de hauteur pour la boîte de 81 flacons
- Empilables et autoclavables, toutes les boîtes sont pourvues d’orifices d’aération et d’évacuation
- Conception exclusive facilitant l’orientation, l’identification et l’accessibilité des flacons
- Le couvercle à charnière avec butée intégrée offre un accès facile, d’une seule main, aux échantillons des boîtes de 81 et 100 puits
- Base inclinée vers l’avant et indexation à contraste élevé imprimée sur le couvercle transparent pour une identification visuelle rapide
- Le forceps à pointes magnétiques fourni avec les boîtes standard de 81 et 100 puits permet de prélever les flacons et de retirer les boîtes du congélateur
Spécification
Couvercle à charnière | |
Carré | |
Stockage cryogénique des liquides | |
-196°C |
Polycarbonate | |
Boîte cryogénique | |
121°C |