Learn More
Brand™ Dessiccateurs en polycarbonate
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
195 mm
240 mm
300 mm
Diamètre (métrique) externe:
170 mm
235 mm
285 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Comprend un couvercle en polycarbonate, une base en polypropylène et un plateau pour dessiccant.
- Bouchon d’aération avec clapet anti-retour dans le couvercle.
- Le joint torique en caoutchouc polychlorobutadiène (CK), compressé à vide, assure l’étanchéité entre le couvercle et la base.
- Légers et faciles à manipuler.
Spécification
Spécification
| Matériau | Couvercle en polycarbonate, base en polypropylène et plateau pour dessiccant |
| Type de produit | Dessiccateur |
| Comprend | Joint torique en caoutchouc polychlorobutadiène (CK) |
| Hauteur (métrique) | 195 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 170 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction