Learn More
Bollé Safety Lunettes-masques en polycarbonate
Code produit 11736575 Tous les produits Bollé Safety Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Certifications/Conformité:
EN 166 1B3459 CE
EN 170
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Certifications/Conformité Conditionnement
11736575 EN 170 1 pièce
10480175 EN 166 1B3459 CE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 11736575 Fournisseur Bollé Safety Code fournisseur BLEPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.55€
    13.40€ / 1 pièces
    Économisez 5.15€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Les lunettes en PC Bolle Protection™, abordables et flexibles, vous offrent une protection confortable. Ces lunettes sont dotées de protections latérales, supérieure et inférieure intégrées.
  • Transparentes
  • Lunettes de sécurité légères et enveloppantes
  • Revêtement antibuée et antirayures en PC transparent
  • Large champ de vision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 170
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de sécurité
Couleur de la monture Transparent
Nb par paquet 1paire
Matériau Polycarbonate