Learn More
Masterflex™ Collecteurs en polycarbonate
Click to view available options
Nbre de ports:
2
3
4
5
Comprend:
Rotation 180 °
Rotation 360 °
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Achetez les collecteurs individuellement ou en format pratique, par lots de dix
- Ce produit n’est ni approuvé ni prévu pour une utilisation dans le cadre d’applications médicales, cliniques, chirurgicales ou d’autres applications orientées patient
Spécification
Spécification
| Type de connexion | Luer Fitting |
| Description | 180° |
| Comprend | Rotation 180 ° |
| Matériau | PC |
| Nbre de ports | 4 |