Learn More
Kartell™ Cône de pipette en polycarbonate/polypropylène
Code produit. 10102191
Click to view available options
Volume (métrique):
100 à 1 000 μl
2 à 200 μl
Conditionnement:
960 pièces
Code produit. 10102191
Marque: Kartell™ 0961500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Produit rendant le pipetage plus simple et sûr, même pour les applications les plus sensibles. Pointes de pipettes PC/PP Kartell™ compatibles avec une grande variété de modèles de pipettes.
  • Fabrication en polycarbonate/polypropylène
  • Pointe pour micropipette
  • Fournie sous forme de racks
  • La compatibilité varie
Spécification
Description Cônes de pipette
Volume (métrique) 100 à 1 000 μl
Couleur Bleu
Certifications/Conformité CE/IVD
Type de pointe Universal
Conditionnement rack
Type de produit Pointe de pipette
À utiliser avec (équipement) Kartell, Gilson, Eppendorf, Socorex, Finnpipette, Brand, Hamilton
Matériau PC / PP