Learn More
Kartell™ Cône de pipette en polycarbonate/polypropylène
Click to view available options
Volume (métrique):
100 à 1 000 μl
2 à 200 μl
Conditionnement:
960 pièces
Description
- Fabrication en polycarbonate/polypropylène
- Pointe pour micropipette
- Fournie sous forme de racks
- La compatibilité varie
Spécification
Spécification
| Description | Cônes de pipette |
| Volume (métrique) | 2 à 200 μl |
| Couleur | Jaune |
| Certifications/Conformité | CE/IVD |
| Type de pointe | Universal |
| Conditionnement | rack |
| Type de produit | Pointe de pipette |
| À utiliser avec (équipement) | Kartell, Eppendorf, Socorex, Finnpipette, Brand, Hamilton |
| Matériau | PC / PP |