Learn More
Polydextrose, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 16697062 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 16697062
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 68424-04-4 | (C6H10O5)n
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68424-04-4
Formule moléculaire (C6H10O5)n
Numéro MDL MFCD00804499
Nom IUPAC Polydextrose
SMILES OCC1OC(-*)[C@@H](O)C(O)[C@@H]1O-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Polydextrose
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Point de fusion 110°C to 130°C
Informations sur la solubilité soluble aq. soln.
Quantité 5 g
Perte à la dessiccation ≤4 %