Learn More
Polydiméthylsiloxane, à terminaison triméthylsiloxy, M.W. 17,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11379018
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
Code produit. 11379018
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042492.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74.15 g/mol
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy is used in Water-repellent, protective creams & lotions. It is also used as surfactant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9016-00-6
Formule moléculaire (C2H6OSi)n
Poids moléculaire (g/mol) 74.15
Numéro MDL MFCD00084411
Clé InChI SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dimethylsilanone
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Couleur Incolore
Note relative au nom M.W. 17,000
Forme physique Liquide visqueux
Point d’ébullition 205°C
Point de fusion <-40°C
Densité 0.966 g/mL
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water. Insoluble in methanol,and ethylene glycol.
Quantité 50 mL
Point d’éclair 315°C (599°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.4033