Learn More
Acrylate de polyester / méthacrylate, PEAM-645, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15442727
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15442727
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046596.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Recommandé pour une utilisation comme résine de base dans les applications adhésives et de revêtement
Recommended for use as a base resin in adhesive applications or coating applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 921213-39-0
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyester acrylate/methacrylate
Couleur Ambre à marron
Note relative au nom PEAM-645
Forme physique Liquide
Point de fusion >375°C (decomposition)
Quantité 25 g
Poids de la formule 645
Odeur Mild