Learn More
Brady™ Rubans en polyester pour température froide
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30,48 m x 101,6 mm
30,48 m x 107,95 mm
30,48 m x 28,58 mm
Couleur:
Blanc
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rubans continus à imprimer
- Étiquettes basses températures pour imprimante GlobalMark
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Description | Rouleau basse température GlobalMark |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Revêtement | None |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Brillant |
| Format | Roll |
| Matériau | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Afficher plus |